VWR®, Bols de broyage
5 ml, Acier inoxydable, 2 mm, 2 ml
N° de catalogue 412-0169
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bols de broyage peuvent être utilisés avec le vibrobroyeur VWR®, Beater.
Spécifications
- Capacité:5 ml
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Taille maximale:2 mm
- Volume d'échantillon:2 ml
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix