Cassettes Q Path MicroStar V
rouge
  720-2199
Cassettes Q Path MicroStar V
  720-2199
Cassettes Q Path MicroStar V
Cassettes Q Path MicroStar V
rouge
205,00 €
1 * 1.500 ST
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes avec couvercle soudé jetable, fournies en distributeurs de 500 cassettes. Emballé 3 boîtes avec 500 cassettes.
  • Cassette facile à utiliser avec petite ouverture
  • Ecriture recto et recto-verso
  • Cassettes avec nervures, ce qui facilite leur ouverture après imprégnation
  • Couleur:
    rouge