Sterilisation indicator tapes
Sterilisation indicator tapes
Steam sterilisation adhesive tape, 13 m, 19 mm
N° de catalogue DELT191222
Fournisseur:   DELTALAB
Sterilisation indicator tapes
N° de catalogue DELT191222
Fournisseur:  DELTALAB
Sterilisation indicator tapes
Steam sterilisation adhesive tape, 13 m, 19 mm
Prix
530,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Sterilisation indicator tapes for steam autoclave.
According to models tape has printed on it as CONTAMINATED or batch, con. (control) and date. After sterilisation to +121 °C the word STERILISED appears.
Spécifications
  • Largeur:
    19 mm
  • Désignation:
    Steam sterilisation adhesive tape
  • Longueur:
    13 m
  • Seq:
    01