Biological indicators, spore threads
Spore threads, bulk packed
Fournisseur: CROSSTEX
Aller à :
Product Details & Documents
Spore threads are prepared from Geobacillus stearothermophilus. These are designed to be placed directly into a device and utilised to monitor steam sterilisation process efficacy.
Ideal for use in tubing, lumens and other devices/instruments where larger BIs and carriers cannot be utilised.
Documents
Spécifications
- Désignation:Spore threads, bulk packed
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.