Pipettes de transfert
Graduated, 2,0 ml, 45 µl, 153 mm, +, Bulk
Catalog # RATI2655135
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Specifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:+
- Capacité:2,0 ml
- Désignation:Graduated
- Longueur:153 mm
- Seq:10
- Volume goutte:45 µl