Volumetric flasks, class A
10 ml, 10/19, 90 mm, 0,04 ± ml
N° de catalogue VITL670950
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PMP, opaque, avec capuchon RIN, PP.
- Avec marquage annulaire calibré individuellement sur « In »
- Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
- La contrainte thermique jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne dépasse pas durablement la limite de tolérance
- Pour préserver les marquages, un nettoyage à 60 °C maximum est recommandé
Absorbe les UV, hautement transparent. Pour conserver les substances sensibles à la lumière.
Certifications: Tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042.
Spécifications
- RN:10/19
- Capacité:10 ml
- Hauteur:90 mm
- Tolérance:0,04 ± ml