Micro-lamelles couvre-objets
Micro-lamelles couvre-objets
Lamelle couvre-objets 2450-1.0
N° de catalogue 630-2096
Fournisseur:   LEICA HISTOLOGY
Micro-lamelles couvre-objets
N° de catalogue 630-2096
Fournisseur:  LEICA HISTOLOGY
Micro-lamelles couvre-objets
Lamelle couvre-objets 2450-1.0
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Ces micro-lamelles couvre-objets sont équipées d'un verre borosilicaté pré-nettoyé.
  • Faible épaisseur uniforme et planéité
  • Verre non-corrosif et anti-buée dans un revêtement non pelucheux avec absorption des chocs
  • Contrôle strict des caractéristiques pendant les procédures de découpe, de nettoyage, de pesée et de conditionnement
Emballage: Includes dessicant.
Spécifications
  • Désignation:
    Lamelle couvre-objets 2450-1.0