Micro-lamelles couvre-objets
Lamelle couvre-objets 2450-1.5
N° de catalogue 630-2097
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Aller à :
Product Details & Documents
Ces micro-lamelles couvre-objets sont équipées d'un verre borosilicaté pré-nettoyé.
- Faible épaisseur uniforme et planéité
- Verre non-corrosif et anti-buée dans un revêtement non pelucheux avec absorption des chocs
- Contrôle strict des caractéristiques pendant les procédures de découpe, de nettoyage, de pesée et de conditionnement
Emballage: Includes dessicant.
Spécifications
- Désignation:Lamelle couvre-objets 2450-1.5