Disposable cannulas
Disposable cannulas, G21, vert, 100 mm, +, 0,8×100 mm
  EHRS15884891
Disposable cannulas
  EHRS15884891
Disposable cannulas
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G21, vert, 100 mm, +, 0,8×100 mm
93,30 €
1 * 100 ST
Disposable cannulas.
  • Pyrogen-free, not toxic
  • With lancet cut
  • EO-sterilisation
  • Ø×L:
    0,8×100 mm
  • Jauge:
    G21
  • Stérile:
    +
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Disposable cannulas
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    20