BLItz™ Protein Detection System
BLItz™ Protein Detection System
Anti-mouse IgG quantitation (AMQ)
N° de catalogue 733-2141
Marketsource
Fournisseur:   PALL FORTEBIO
BLItz™ Protein Detection System
N° de catalogue 733-2141
Fournisseur:  PALL FORTEBIO
Marketsource
BLItz™ Protein Detection System
BLItz™ Protein Detection System
Anti-mouse IgG quantitation (AMQ)
Prix
555,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Système BLItz™ d'analyse d'interactions biomoléculaires, sans marquage, et en temps réel.
  • Détermination de la présence ou de l'absence de protéines
  • Analyse de la cinétique de liaison avec immobilisation de l'un des deux partenaires
  • Quantification des protéines en quelques minutes, même dans les matrices complexes
  • Sans étiquette et technologie en temps réel permettant de gagner du temps et de limiter l'utilisation de réactifs
  • Faible volume d'échantillon requis
  • Excellente alternative aux systèmes SPR
Grâce à la technologie Bio-Layer Interferometry (interférométrie de bio-couche) pour détecter de faibles changements d'affinités moléculaires liées à un biocapteur, on peut obtenir des courbes de liaison en temps réel en quelques minutes, avec seulement 4 µl d'échantillon.
Le taux de liaison étant proportionnel à la concentration moléculaire cible, le système BLItz™ est également utilisé pour la quantification des protéines de l'ordre de 100 ng/ml ou plus, même sur des échantillons bruts.
Les mesures BLItz™ s'utilisent pour compléter voire remplacer des méthodes d'évaluation - Optimisation des liaisons, études des ligands, conditions de traitement ou études quantitatives cinétiques en temps réel, optimisation de tests ELISA.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Anti-mouse IgG quantitation (AMQ)
  • Seq:
    3