Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse, J.T.Baker®
950 L
Fournisseur: Avantor
Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse, J.T.Baker®
N° de catalogue 2613.9950
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (NaOH):24.4 - 25.6 %
- Appearance (clear, colorless liquid):passes test
- Endotoxin Concentration (EU/ml):max. 2.0
- Sodium Carbonate (Na2CO3):max. 0.6 %
- Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl):max. 5
- Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe):max. 0.5
- Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb):max. 1
Spécifications
- Cdt:950 L