Étalons colorimétriques Gardner
Étalons colorimétriques Gardner
Étalon colorimétrique Gardner 8, Flacon en verre, 500 mL
N° de catalogue 84818.260
Fournisseur:   VWR Chemicals
Étalons colorimétriques Gardner
N° de catalogue 84818.260
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Étalons colorimétriques Gardner
Étalons colorimétriques Gardner
Étalon colorimétrique Gardner 8, Flacon en verre, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids et conçues pour le classement de liquides ayant des couleurs similaires, tels que les résines, vernis, laques, huiles siccatives, acides gras, ou encore les huiles de lécithine, de tournesol et de lin.
  • Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
  • Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
  • Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
  • Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Étalon colorimétrique Gardner 8