Étalons colorimétriques en solution ASTM
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Échantillon d'étalon colorimétrique A7 ASTM, Flacon en verre, 500 mL
N° de catalogue 84798.260
Fournisseur:   VWR Chemicals
Étalons colorimétriques en solution ASTM
N° de catalogue 84798.260
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Échantillon d'étalon colorimétrique A7 ASTM, Flacon en verre, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
  • Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
  • Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
  • Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
  • Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Échantillon d'étalon colorimétrique A7 ASTM
Spécifications