Étalons colorimétriques en solution ASTM
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Échantillon d'étalon colorimétrique A5 ASTM, Flacon en verre, 100 mL
Catalog # 84797.180
Supplier:   VWR Chemicals
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Catalog # 84797.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Échantillon d'étalon colorimétrique A5 ASTM, Flacon en verre, 100 mL
CAS Number:  
Price
98,20 €
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
  • Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
  • Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
  • Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
  • Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Échantillon d'étalon colorimétrique A5 ASTM
Specifications