Bouchons d'oreilles à usage unique, Contours®
Bouchons d'oreilles, sans cordon, dans un distributeur MoldexStation, jaune/vert, M
111-1169
: Moldex
Ces bouchons d'oreilles extrêmement confortables sont conçus en mousse de polyuréthane douce et disponibles en deux tailles.
- Forme anatomique qui s'adapte au conduit auditif: Moins de pression, plus de confort
- Base large facilitant l'insertion, le positionnement et le retrait
- Couleur vive pour une meilleure visibilité
SNR: 35 dB
: EN 352-2:2002
: Livrés dans une boîte ou via le distributeur hygiénique MoldexStation.
: Par paires.
- Couleur:jaune/vert
- Désignation:Bouchons d'oreilles, sans cordon, dans un distributeur MoldexStation
- Taille:M