Bouchons d'oreilles à usage unique, Contours®
Bouchons d'oreilles, sans cordelette, en boîte, jaune/vert, M
N° de catalogue 111-1166
Fournisseur: Moldex
Bouchons d'oreilles à usage unique, Contours®
N° de catalogue 111-1166
Fournisseur: Moldex
Aller à :
Product Details & Documents
Ces bouchons d'oreilles extrêmement confortables sont conçus en mousse de polyuréthane douce et disponibles en deux tailles.
- Forme anatomique qui s'adapte au conduit auditif: Moins de pression, plus de confort
- Base large facilitant l'insertion, le positionnement et le retrait
- Couleur vive pour une meilleure visibilité
SNR: 35 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Delivery information: Livrés dans une boîte ou via le distributeur hygiénique MoldexStation.
Packaging: Par paires.
Spécifications
- Couleur:jaune/vert
- Désignation:Bouchons d'oreilles, sans cordelette, en boîte
- Taille:M
- Cat. No.:111-1166
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 111-0724Support mural pour distributeur de bouchons d'oreilles MoldexStationsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 10,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



