Multi-panel drug tests
Multi-panel drug tests
Multi-panel drug tests, (AMP/mAMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MTD/OPI/TCA/THC)
N° de catalogue SUREG10DS2
Fournisseur:   SURESCREEN
Multi-panel drug tests
N° de catalogue SUREG10DS2
Fournisseur:  SURESCREEN
Multi-panel drug tests
Multi-panel drug tests
Multi-panel drug tests, (AMP/mAMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MTD/OPI/TCA/THC)
Prix
308,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Les tests multi-substances détectent jusqu'à 12 drogues simultanément.
  • Résultats clairs en moins de 3 minutes
  • Grande précision, large gamme de tests disponible
  • Pour détecter une consommation récente de drogue, d'environ 1 à 8 jours
Adaptés au criblage sur site, aux situations de sécurité critiques, au criblage aléatoire, au criblage pour détermination de la cause, et au suivi de rééducation.
AMP: amphétamines; BAR: barbituriques; BUP: buprénorphine; BZO: benzodiazépines, COC: cocaïne; EDDP: métabolite de la méthadone; FEN: fentanyl; KET: kétamine, MAMP: méthamphétamines, MDMA: ecstasy, MOP: morphine, MTD: méthadone; OPI: opiacés; OXY: oxycodone, PCP: phéncyclidine, PPX: propoxyphène; TCA: antidépresseurs tricycliques; TRA: tramadol; HC: cannabis
 : ISO 9001, ISO 13485. IVD conformément à 98/79/EC.
 : Les tests sont emballés individuellement dans une pochette en aluminium, qui garantit la haute qualité du produit pendant toute la durée de conservation.
Spécifications
  • Désignation:
    Multi-panel drug tests
  • Seq:
    033
  • Tests:
    (AMP/mAMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MTD/OPI/TCA/THC)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.