Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Filtres centrifuges Microcon®

Filtres centrifuges Microcon®

30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane, incolore
N° de catalogue MILFMRCF0R030
Fournisseur:   Merck
Filtres centrifuges Microcon®
N° de catalogue MILFMRCF0R030
Fournisseur:  Merck
Filtres centrifuges Microcon®
Filtres centrifuges Microcon®

30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane, incolore

Prix
585,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Concentrez et dessalez simplement et efficacement les solutions de n'importe quelle macromolécule grâce à la membrane Ultracel® à faible liaison, en utilisant toute centrifugeuse acceptant des tubes de 1,5 ml.

  • Il a été démontré que le traitement à l'EtO à double cycle sur le filtre Microcon® PCR Grade rend l'ADN contaminant non amplifiable.
  • Récupérations typiques de > 95 %, même pour les solutions diluées.
  • Spinning inversé pour maximiser la récupération, même dans les plus petits échantillons.
  • Stockage pratique du filtrat ou de l'échantillon concentré dans un tube de microcentrifugation standard.
  • Facteurs de concentration jusqu'à 100X.
Spécifications
  • Code couleur:
    incolore
  • Type de membrane:
    Ultracel® regenerated cellulose membrane
  • MWCO:
    30 kDa
  • Cat. No.:
    MILFMRCF0R030
  • Volume d'échantillon:
    500 µl
  • Volume de rétention:
    >10 μl
  • Ø×H:
    123×450 mm
  • Surface de filtration:
    0,32 cm²
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.