Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Thermobloc, SmartBlock™

Thermobloc, SmartBlock™

SmartBlock™ 12 mm, thermoblock for 24 reaction tubes, up to Ø12 mm
N° de catalogue 460-0232
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   EPPENDORF
Thermobloc, SmartBlock™
N° de catalogue 460-0232
Fournisseur:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Thermobloc, SmartBlock™
Thermobloc, SmartBlock™

SmartBlock™ 12 mm, thermoblock for 24 reaction tubes, up to Ø12 mm

Prix
833,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Exchangeable in just seconds. Individually sensor-controlled SmartBlocks are your solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of these flexible thermoblocks for all common laboratory vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer® C and ThermoStat C.

  • Optimised block design supports optimal temperature transfer to sample to achieve excellent results
  • Eppendorf SmartBlock-specific calibration by integrated sensor technology maximizes temperature accuracy and homogeneity
  • Insulated thermoblocks for ergonomic operation - you won't burn your fingers (PhysioCare Concept®)
  • Automatic block recognition for safe handling
  • Optimised block design ensures maximum temperature transfer to the sample
  • Eppendorf QuickRelease technology enables fast and simple block exchange – no need for tools

Every Eppendorf SmartBlock is individually inspected in production for temperature accuracy and includes a serial-number specific certificate for documentation purpose.

Accessories information: * Indique les SmartBlocks qui peuvent être utilisés avec un couvercle et ThermoTop. Remarque : la fréquence de mélange maximale lors de l'utilisation du couvercle avec des plaques est de 2000 min-1.

Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    SmartBlock™ 12 mm, thermoblock for 24 reaction tubes, up to Ø12 mm
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    460-0232
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.