Accessoires
Rouleaux de papier pour PRT 100, 5 désactivés, largeur : 76 mm, Unités de lavage pour verrerie
N° de catalogue 141-0640
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:Rouleaux de papier pour PRT 100, 5 désactivés, largeur : 76 mm
- Seq:26
- Pour:Unités de lavage pour verrerie