Inserts
Un insert 12/1 pour le nettoyage en douceur des articles délicats en interrompant le jet de pulvérisation, avec des perforations 7×7 mm (224×429×60 mm), G 7804, G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 234×459×221 mm
N° de catalogue 141-0335
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Un insert 12/1 pour le nettoyage en douceur des articles délicats en interrompant le jet de pulvérisation, avec des perforations 7×7 mm (224×429×60 mm)
- Seq:4
- l×p×h:234×459×221 mm
- Pour:G 7804, G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD