Inserts
E 149 Insert adapté pour 80 tubes à essai jusqu'à 16×105 mm, 80 compartiments à 18×18 mm et équipé en plus d'un couvercle, L×P×H : 528×527×206 mm
  141-0356
 :   MIELE
Inserts
  141-0356
 :  MIELE
Inserts
Inserts
E 149 Insert adapté pour 80 tubes à essai jusqu'à 16×105 mm, 80 compartiments à 18×18 mm et équipé en plus d'un couvercle, L×P×H : 528×527×206 mm
484,50 €
1 * 1 ST
  • Désignation:
    E 149 Insert adapté pour 80 tubes à essai jusqu'à 16×105 mm, 80 compartiments à 18×18 mm et équipé en plus d'un couvercle, L×P×H : 528×527×206 mm
  • Seq:
    44