Inserts
E 110 Insert adapté pour 10 béchers en verre entre 250 et 600 ml, équipé de 10×3 barres de maintien
N° de catalogue 141-0354
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:E 110 Insert adapté pour 10 béchers en verre entre 250 et 600 ml, équipé de 10×3 barres de maintien
- Seq:36