Inserts
Inserts
Insert 7/1, plaque perforée, pour E 775/1, E E 735/1 et 701/1
Perforations de 7×7 mm, nervure de 3 mm
L×P×H: 543×473×1 mm, G 7825, G 7826, 543×473×1 mm
N° de catalogue 141-0492
Inserts
N° de catalogue 141-0492
Fournisseur:  
Inserts
Inserts
Insert 7/1, plaque perforée, pour E 775/1, E E 735/1 et 701/1
Perforations de 7×7 mm, nervure de 3 mm
L×P×H: 543×473×1 mm, G 7825, G 7826, 543×473×1 mm
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Insert 7/1, plaque perforée, pour E 775/1, E E 735/1 et 701/1
    Perforations de 7×7 mm, nervure de 3 mm
    L×P×H: 543×473×1 mm
  • Seq:
    1
  • l×p×h:
    543×473×1 mm
  • Pour:
    G 7825, G 7826