Surlunettes, Squale
Welding, anti-scratch, gris, Shade 5 PC
N° de catalogue BOLESQUWPCC5
Fournisseur: Bollé Safety
Aller à :
Product Details & Documents
Les lunettes de protection (OTG) offrent une excellente protection aux porteurs de lunettes de vue. Livrées avec cordon réglable.
- Branches standard, pas d'ajustement nécessaire
- Oculaires moulés, protections supérieure, inférieure et latérale
- Aération indirecte
Poids: 43 g
Certifications: EN 166, EN 170
Spécifications
- Type:Welding, anti-scratch
- Couleur:gris
- Oculaires:Shade 5 PC