COD standard solutions
COD standard solution, volume: 30 ml, model: SL COD 400, 400 mg/l, 1
N° de catalogue WTWA252451
Fournisseur:   WTW
COD standard solutions
N° de catalogue WTWA252451
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
COD standard solutions
COD standard solutions
COD standard solution, volume: 30 ml, model: SL COD 400, 400 mg/l, 1
Numéro CAS:  
Prix
55,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    400 mg/l
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    COD standard solution, volume: 30 ml, model: SL COD 400
  • Cat. No.:
    WTWA252451
  • Physical form:
    Liquid
Spécifications