COD standard solutions
COD standard solutions
COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100, 100 mg/l, 1
N° de catalogue WTWA252450
Fournisseur:   WTW
COD standard solutions
N° de catalogue WTWA252450
Fournisseur:  WTW
Numéro CAS:  
COD standard solutions
COD standard solutions
COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100, 100 mg/l, 1
Numéro CAS:  
Prix
55,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    100 mg/l
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100
  • Cat. No.:
    WTWA252450
  • Physical form:
    Liquid