CHES, 0.5 M buffer solutions
CHES buffer solution, 0,5 M, 9.0, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
CHES, 0.5 M buffer solutions
N° de catalogue J63670.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Cdt:100 mL
- Désignation:CHES buffer solution
- Valeur pH:9.0
- Cat. No.:J63670.AE
- N ° CAS.:103-47-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003835
- Température de stockage:2°C to 8°C