Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 250 ml
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
N° de catalogue J63560.AK
Numéro CAS:
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 ml
- Désignation:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)