IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 1 L
N° de catalogue J63303.K2
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
IEF Anode buffer (50X)
N° de catalogue J63303.K2
Numéro CAS:  
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 1 L
Numéro CAS:  
Prix
50,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    IEF Anode buffer (50X)
  • Cat. No.:
    J63303.K2
  • Apparence:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD03846400
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C
Spécifications