Forskolin ≥98%
Forskolin ≥98%
Glass bottle for solids, 50 mg
N° de catalogue J63292.MF
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Forskolin ≥98%
N° de catalogue J63292.MF
Numéro CAS:  66575-29-9
Forskolin ≥98%
Forskolin ≥98%
Glass bottle for solids, 50 mg
Numéro CAS:  66575-29-9
Prix
922,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 66575-29-9 Molecular Formula: C22H34O7 Formula Weight: 410.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Solubility: Soluble in DMSO or ethanol. Beilstein Reference: 1692716 Merck Reference: 14,2476 MDL No.: MFCD00082317
An adenylcyclase activator
Synonymes:  (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
  • Numéro CAS:66575-29-9
  • Formule:C₂₂H₃₄O₇
  • Numéro MDL:MFCD00082317
  • Poids moléculaire:410.51 g/mol
  • Index Merck:14,2476
  • EINECS:266-410-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    50 mg