Forskolin ≥98%
Glass bottle for solids, 10 mg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Forskolin ≥98%
N° de catalogue J63292.MA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 66575-29-9
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 66575-29-9 Molecular Formula: C22H34O7 Formula Weight: 410.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Solubility: Soluble in DMSO or ethanol. Beilstein Reference: 1692716 Merck Reference: 14,2476 MDL No.: MFCD00082317
An adenylcyclase activator
Synonymes: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
- Numéro CAS:66575-29-9
- Formule:C₂₂H₃₄O₇
- Numéro MDL:MFCD00082317
- Poids moléculaire:410.51 g/mol
- Index Merck:14,2476
- EINECS:266-410-9
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 mg