Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
N° de catalogue J63863.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
- Cat. No.:J63863.AK
- N ° CAS.:150-90-3
- Apparence:Colourless
- Odour/scent:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00002789
- Température de stockage:2°C to 8°C