α-Cyclodextrine ≥97%
α-Cyclodextrine ≥97%
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue J60687.06
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
α-Cyclodextrine ≥97%
N° de catalogue J60687.06
Numéro CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrine ≥97%
α-Cyclodextrine ≥97%
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  10016-20-3
Prix
62,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 10016-20-3 Molecular Formula: C36H60O30 Formula Weight: 972.84 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 1%(w/v) Merck Reference: 14,2718 Optical Rotation: +136° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00078207
Useful for selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
  • Numéro CAS:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numéro MDL:MFCD00078207
  • Poids moléculaire:972.84 g/mol
  • Index Merck:14,2718
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:233-007-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g