TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES buffer solution, 0,2 M, 7,5, 250 mL
N° de catalogue J61350.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
N° de catalogue J61350.AK
Numéro CAS:  
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES buffer solution, 0,2 M, 7,5, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
146,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,2 M
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    TES buffer solution
  • Valeur pH:
    7,5
  • Cat. No.:
    J61350.AK
  • N ° CAS.:
    70331-82-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00065482