MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X), 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
MES-SDS running buffer (20X)
N° de catalogue J62138.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:MES-SDS running buffer (20X)
- Cat. No.:J62138.AP
- Physical form:Liquid