Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,5, 500 mL
N° de catalogue J61324.AP
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
N° de catalogue J61324.AP
Numéro CAS:  
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,5, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
61,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,2 M
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Phosphate buffer soln
  • Valeur pH:
    7,5
  • Cat. No.:
    J61324.AP
  • N ° CAS.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527