GTE buffer
GTE buffer
100 mL
N° de catalogue J62597.AE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
GTE buffer
N° de catalogue J62597.AE
Numéro CAS:  
GTE buffer
GTE buffer
100 mL
Numéro CAS:  
Prix
41,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Cat. No.:
    J62597.AE
  • Physical form:
    Liquid
  • Température de stockage:
    2°C to 8°C