Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 250 mL
N° de catalogue J61967.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Kinase buffer I (5X)
N° de catalogue J61967.AK
Numéro CAS:  
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
77,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Kinase buffer I (5X)
  • Cat. No.:
    J61967.AK
  • Apparence:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.