Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 100 mL
N° de catalogue J61967.AE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Kinase buffer I (5X)
N° de catalogue J61967.AE
Numéro CAS:  
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
53,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Kinase buffer I (5X)
  • Cat. No.:
    J61967.AE
  • Apparence:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid