Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,4
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,4, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,4
N° de catalogue J60380.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Cdt:1 L
- Désignation:Phosphate buffer soln
- Valeur pH:7,4
- Cat. No.:J60380.K2
- N ° CAS.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527