Nitrocellulose stripping buffer (10X)
Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nitrocellulose stripping buffer (10X)
N° de catalogue J62541.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Nitrocellulose Stripping Buffer, 10X
- Cat. No.:J62541.AP
- Physical form:Liquid