TBE sample buffer (6X)
TBE sample buffer (6X)
TBE Sample Buffer, 6X, 50 mL
N° de catalogue J60357.AD
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
TBE sample buffer (6X)
N° de catalogue J60357.AD
Numéro CAS:  
TBE sample buffer (6X)
TBE sample buffer (6X)
TBE Sample Buffer, 6X, 50 mL
Numéro CAS:  
Prix
75,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    50 mL
  • Désignation:
    TBE Sample Buffer, 6X
  • Cat. No.:
    J60357.AD
  • Apparence:
    Blue
  • Physical form:
    Liquid
Spécifications