TRIS-glycine native sample buffer (4X), pH 8,6
TRIS-Glycine Native Sample Buffer (4X), 8,6, 50 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TRIS-glycine native sample buffer (4X), pH 8,6
N° de catalogue J61864.AD
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to yellow
MDL No.: MFCD00236360
Applications: For preparation of protein samples for native gel electrophoresis
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:50 mL
- Désignation:TRIS-Glycine Native Sample Buffer (4X)
- Valeur pH:8,6
- Cat. No.:J61864.AD
- Apparence:Colourless to yellow
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00236360