Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), Flacon Verre, 4 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue J62449.K7
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236358
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:4 L
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
- Cat. No.:J62449.K7
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00236358