ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA buffer solution, 0,2 M, 7,5, Glass bottle, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
N° de catalogue J62424.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Attention: Storage Temperature: 2 to 8°C
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:250 mL
- Désignation:ADA buffer solution
- Valeur pH:7,5
- Cat. No.:J62424.AK
- N ° CAS.:7415-22-7
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00065483
- Température de stockage:2°C to 8°C