TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8,3
TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, 8.3, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8,3
N° de catalogue J60992.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Applications: For TRIS-Tricine SDS gel electrophoresis
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer
- Valeur pH:8.3
- Cat. No.:J60992.AP
- Physical form:Liquid