Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Alkaline phosphatase buffer (5X), 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
N° de catalogue J62907.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Alkaline phosphatase buffer (5X)
- Cat. No.:J62907.AK
- Apparence:Clear liquid
- Physical form:Liquid