Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Alkaline phosphatase buffer (5X), 100 mL
N° de catalogue J62907.AE
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
N° de catalogue J62907.AE
Numéro CAS:  
Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Alkaline phosphatase buffer-1 (5X)
Alkaline phosphatase buffer (5X), 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
59,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Alkaline phosphatase buffer (5X)
  • Cat. No.:
    J62907.AE
  • Apparence:
    Clear liquid
  • Physical form:
    Liquid