TBE urea sample buffer (2X)
TBE Urea Sample Buffer, 2X, 25 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TBE urea sample buffer (2X)
N° de catalogue J60186.AC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:25 mL
- Désignation:TBE Urea Sample Buffer, 2X
- Cat. No.:J60186.AC
- Apparence:Blue
- Physical form:Liquid